Få mere at vide
Kloreddikesyreanhydrid, 97%
Beskrivelse
Chloreddikesyreanhydrid er blevet brugt i syntesen af 3,3a-bis(sulfonato)-4,4a-bis(chloracetamido)azobenzen (BSBCA), en vandopløselig, thiol-reaktiv og foto-switchbar tværbinder, D,L-7-azatryptophan, 2-methyl-[3,4-di-O-acetyl-6-O-(chloracetyl)-1,2-dideoxy-α -D-glucopyrano]-[2a,1a:4,5]-2-oxazolin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chloreddikesyreanhydrid er blevet brugt i syntesen af 3,3′ -bis(sulfonato)-4,4′ -bis(chloracetamido)azobenzen (BSBCA), en vandopløselig, thiol-reaktiv og foto-omskiftelig tværbinder, D,L-7-azatryptophan, 2-methyl-[3,4-di-O-acetyl-6-O-(chloracetyl)-1,2-dideoxy-α -D-glucopyrano]-[2′ ,1′ :4,5]-2-oxazolin.
Opløselighed
Frit opløselig i ether, chloroform. Lidt opløseligt i benzen. Uopløselig i kold ligroin
. Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmiddel, baser, aminer, alkoholer, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroacetic anhydride |
| Smeltepunkt | 56 °C til 59 °C |
| Kogepunkt | 110 °C til 112 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 143 °C (289 °F) |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 774533 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Merck Index | 14,2113 |
| Opløselighedsinformation | Fritopløselig i ether, kloroform; Let opløselig i benzen; Uopløselig i kold ligroin |
| Vis mere |