Få mere at vide
Kloreddikesyreanhydrid, 97%
Artikelnummer. 11447886
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447886 25 g 25g
11457886 100 g 100g
11467886 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11447886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14015.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 541-88-8 | C4H4Cl2O3 | 170,97 g/mol
Chloreddikesyreanhydrid er blevet brugt i syntesen af 3,3a-bis(sulfonato)-4,4a-bis(chloracetamido)azobenzen (BSBCA), en vandopløselig, thiol-reaktiv og foto-switchbar tværbinder, D,L-7-azatryptophan, 2-methyl-[3,4-di-O-acetyl-6-O-(chloracetyl)-1,2-dideoxy-α -D-glucopyrano]-[2a,1a:4,5]-2-oxazolin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chloreddikesyreanhydrid er blevet brugt i syntesen af 3,3′ -bis(sulfonato)-4,4′ -bis(chloracetamido)azobenzen (BSBCA), en vandopløselig, thiol-reaktiv og foto-omskiftelig tværbinder, D,L-7-azatryptophan, 2-methyl-[3,4-di-O-acetyl-6-O-(chloracetyl)-1,2-dideoxy-α -D-glucopyrano]-[2′ ,1′ :4,5]-2-oxazolin.
Opløselighed
Frit opløselig i ether, chloroform. Lidt opløseligt i benzen. Uopløselig i kold ligroin
. Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmiddel, baser, aminer, alkoholer, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 541-88-8
Molekylær formel C4H4Cl2O3
Molekylvægt (g/mol) 170.97
MDL nummer MFCD00000929
InChI nøgle PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetic anhydride, chloracetic anhydride, monochloroacetic acid anhydride, 2-chloroacetic anhydride, chloroacetic acid anhydride, chloroacetyl anhydride, acetic acid, chloro-, anhydride, unii-8q7txh7r5f, monochloroacetic anhydride, 8q7txh7r5f
PubChem CID 10946
IUPAC navn (2-chloracetyl)-2-chloracetat
SMIL ClCC(=O)OC(=O)CCl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Chloroacetic anhydride
Smeltepunkt 56°C to 59°C
Kogepunkt 110°C to 112°C (10 mmHg)
Flammepunkt 143°C (289°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 774533
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,2113
Opløselighedsinformation Freely soluble in ether, chloroform; Slightly soluble in benzene; Insoluble in cold ligroin
Formel vægt 170.98
Procent renhed 97%