Få mere at vide
Kloreddikesyreanhydrid, 97%
Artikelnummer. 10538702 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10538702 100 g Glasflaske 100g
10279450 25 g Glasflaske 25g
10474115 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10538702 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 404421000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 541-88-8 | C4H4Cl2O3 | 170,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-88-8
Molekylær formel C4H4Cl2O3
Molekylvægt (g/mol) 170.97
MDL nummer MFCD00000929
InChI nøgle PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetic anhydride, chloracetic anhydride, monochloroacetic acid anhydride, 2-chloroacetic anhydride, chloroacetic acid anhydride, chloroacetyl anhydride, acetic acid, chloro-, anhydride, unii-8q7txh7r5f, monochloroacetic anhydride, 8q7txh7r5f
PubChem CID 10946
IUPAC navn (2-chloracetyl)-2-chloracetat
SMIL ClCC(=O)OC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale chloroacetic anhydride
Smeltepunkt 51 °C til 59 °C
Farve Brun
Kogepunkt 203 °C
Flammepunkt 143 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (ClCH2CO)2O
Mængde 100 g
Beilstein 02, 199
Fieser 01,129
Merck Index 15, 2113
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: frit opløselige i ether og kloroform, let opløselige i benzen, praktisk talt uopløselige i kold ligroin
Formel vægt 170.98
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystaller, stykker eller lav smeltemasse