Få mere at vide
Kloreddikesyreanhydrid, 97%
Artikelnummer. 10279450 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10279450 25 g Glasflaske 25g
10538702 100 g Glasflaske 100g
10474115 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10279450 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 404420250
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 541-88-8 | C4H4Cl2O3 | 170,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-88-8
Molekylær formel C4H4Cl2O3
Molekylvægt (g/mol) 170.97
MDL nummer MFCD00000929
InChI nøgle PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetic anhydride, chloracetic anhydride, monochloroacetic acid anhydride, 2-chloroacetic anhydride, chloroacetic acid anhydride, chloroacetyl anhydride, acetic acid, chloro-, anhydride, unii-8q7txh7r5f, monochloroacetic anhydride, 8q7txh7r5f
PubChem CID 10946
IUPAC navn (2-chloracetyl)-2-chloracetat
SMIL ClCC(=O)OC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale chloroacetic anhydride
Smeltepunkt 51°C to 59°C
Farve Brun
Kogepunkt 203°C
Flammepunkt 143°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (ClCH2CO)2O
Mængde 25 g
Beilstein 02, 199
Fieser 01,129
Merck Index 15, 2113
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: freely soluble in ether and chloroform,slightly soluble in benzene,practically insoluble in cold ligroin
Formel vægt 170.98
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystals, Chunks or Low Melting Mass