Få mere at vide
Kloreddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30133774
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133774 10 g
30041001 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133774 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36336510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-11-8
Molekylær formel C2 H3 Cl O2
Molekylvægt (g/mol) 94.5
Synonym Acetic acid, chloro- (8CI,9CI), 2-Chloroacetic acid, Chloracetic acid, Chloroacetic acid, Chloroethanoic acid, MCA, MCAA, MKhUK, Monochloroacetic acid, Monochloroethanoic acid, NSC 142, NSC 42970, α-Chloroacetic acid
IUPAC navn 2-kloreddikesyre
SMIL OC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetic acid
Renhedsgrad noter GC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Formel vægt 93.9822
Procent renhed >95%