Få mere at vide
Chloroacetic acid sodium salt, 98%
Artikelnummer. 10473925 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10473925 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10110862 5 g Glasflaske 5g
10085680 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10473925 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 404410025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 | 116.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3926-62-3
Molekylær formel C2H2ClNaO2
Molekylvægt (g/mol) 116.48
MDL nummer MFCD00002684
InChI nøgle FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloroacetate, chloroacetic acid sodium salt, monoxone, acetic acid, chloro-, sodium salt, dow defoliant, sodium monochloroacetate, smca, sodium monochloracetate, caswell no. 755a, chloroctan sodny czech
PubChem CID 23665759
IUPAC navn natrium;2-chloracetat
SMIL C(C(=O)[O-])Cl.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetic acid sodium salt
Navn note 98%
Smeltepunkt 199.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2ClCOONa
Mængde 2.5 kg
Merck Index 15, 2112
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water: 440g/L (20°C).. Other solubilities: slightly soluble in methanol., insoluble in acetone, benzene, ether, ccl4.
Formel vægt 116.48
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroacetic acid sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.