Få mere at vide
Kloreddikesyre natriumsalt, 98%
Artikelnummer. 10085680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10085680 500 g Glasflaske 500g
10110862 5 g Glasflaske 5g
10473925 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10085680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 404415000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.00 DKK
    370.15 DKK / 500g
    Spare 11.85 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 | 116,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3926-62-3
Molekylær formel C2H2ClNaO2
Molekylvægt (g/mol) 116.48
MDL nummer MFCD00002684
InChI nøgle FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloroacetate, chloroacetic acid sodium salt, monoxone, acetic acid, chloro-, sodium salt, dow defoliant, sodium monochloroacetate, smca, sodium monochloracetate, caswell no. 755a, chloroctan sodny czech
PubChem CID 23665759
IUPAC navn natrium;2-chloracetat
SMIL C(C(=O)[O-])Cl.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetic acid sodium salt
Navn note 98%
Smeltepunkt 199,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2ClCOONa
Mængde 500 g
Merck Index 15, 2112
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand: 440 g/L (20 °C).. Andre opløseligheder: let opløselig i methanol, uopløselig i acetone, benzen, ether, ccl4.
Formel vægt 116.48
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroacetic acid sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.