missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chloroacetic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 63°C |
| Tæthed | 1.64 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00002683 |
| Mængde | 50 kg |
| Synonym | Chloroacetic acid, Monochloroacetic acid, Chloroacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 94.5 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?