Få mere at vide
Chloroacetic Acid-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroacetic Acid-d3 |
| CAS | 1796-85-6 |
| Molekylær formel | C2 D3 Cl O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Acetic-d2 acid-d, chloro- (7 CI, 8 CI, 9 CI), Trideuteriochloroacetic acid, Chloroacetic-d2 acid-d, Chloroacetic acid-D3, Chloroacetic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2/hD |
| SMIL | [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC navn | deuterio 2-chloro-2,2-dideuterioacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 97.5155 |
| Formel vægt | 97.001 g/mol |
| Vis mere |