Få mere at vide
Kloreddikesyre, ACS, 99%
Artikelnummer. 11368878
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
4 x 500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368878 500 g 500g
11348878 100 g 100g
11358878 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11368878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041724.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-11-8 | C2H3ClO2 | 94,494 g/mol
Kloreddikesyre bruges til fremstilling af lægemidler, farvestoffer, rengøringsmidler, syntetisk koffein, glycin og thioglycolsyre, der fungerer som stabilisator i PVC. Det fungerer som en forløber for glyphosat og adrenalin. Det fungerer også som et konserveringsmiddel og bakteriostatisk. Yderligere bruges det som overfladeaktive midler og lysfølsomme kemikalier. Det bruges også til O-alkylering af salicylaldehyd og en aktiv komponent i kosmetik. Derudover er det involveret i fremstillingen af fortykningsmiddel carboxymethylcellulose og carboxymethylstivelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-11-8
Molekylær formel C2H3ClO2
Molekylvægt (g/mol) 94.494
MDL nummer MFCD00002683
InChI nøgle FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
PubChem CID 300
ChEBI CHEBI:27869
IUPAC navn 2-chloreddikesyre
SMIL C(C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetic Acid
Smeltepunkt 60 °C til 63 °C
Tæthed 1.404
Kogepunkt 189 °C
Flammepunkt 126 °C (258 °F)
Lineær formel CH2CO2H
Mængde 500 g
FN nummer UN1751
Beilstein 605438
Merck Index 14,2112
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol, acetone, diethylether, benzen, kloroform og ethanol.
Formel vægt 94.5
Procent renhed 99%
Grad ACS
Fysisk form Krystallinsk