Få mere at vide
Kloreddikesyre, 99%
Artikelnummer. 11400383
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400383 250 g 250g
11490373 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11400383 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11482.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-11-8 | C2H3ClO2 | 94,494 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelse
Kloreddikesyre bruges til fremstilling af lægemidler, farvestoffer, vaskemidler, syntetisk koffein, glycin og thioglycolsyre, der fungerer som stabilisator i PVC. Det fungerer som en forløber for glyphosat og adrenalin. Det fungerer også som et konserveringsmiddel og bakteriostatisk. Yderligere bruges det som overfladeaktive midler og lysfølsomme kemikalier. Det bruges også til O-alkylering af salicylaldehyd og en aktiv komponent i kosmetik. Derudover er det involveret i fremstillingen af fortykningsmiddel carboxymethylcellulose og carboxymethylstivelse.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol, acetone, diethylether, benzen, chloroform og ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-11-8
Molekylær formel C2H3ClO2
Molekylvægt (g/mol) 94.494
MDL nummer MFCD00002683
InChI nøgle FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
PubChem CID 300
ChEBI CHEBI:27869
IUPAC navn 2-chloreddikesyre
SMIL C(C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetic acid
Smeltepunkt 60°C to 63°C
Tæthed 1.404
pH <1.0
Kogepunkt 189°C
Flammepunkt 126°C (258°F)
Lugt Pungent
Lineær formel ClCH2CO2H
Mængde 250 g
FN nummer UN1751
Beilstein 605438
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,2112
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,acetone,diethyl ether,benzene,chloroform and ethanol.
Formel vægt 94.5
Procent renhed 99%