Få mere at vide
Chloroacetic acid, 99%, flakes
Artikelnummer. 10753831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
4 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
4kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10753831 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10335790 250 g Plastflaske 250g
10550001 1 kg Plastflaske 1kg
10020900 4 kg Plastflaske 4kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10753831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108510025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-11-8 | C2H3ClO2 | 94.5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-11-8
Molekylær formel C2H3ClO2
Molekylvægt (g/mol) 94.5
MDL nummer MFCD00002683
InChI nøgle FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
PubChem CID 300
ChEBI CHEBI:27869
IUPAC navn 2-chloreddikesyre
SMIL C(C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetic acid
Navn note 99%
Oplysninger om nedbrydning 250°C
Smeltepunkt 61.0°C to 63.0°C
Farve Hvid
Tæthed 1.5800g/mL
Kogepunkt 189.0°C
Flammepunkt 126°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel ClCH2CO2H
Mængde 2.5 kg
Beilstein 02, 194
Merck Index 15, 2112
Specifik vægtfylde 1.58
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
Viskositet 1.29 Pas (100°C)
Formel vægt 94.5
Damptryk 0.75 mmHg at 20°C
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinske flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.