Få mere at vide
Kloreddikesyre, 99%, flager
Artikelnummer. 10550001 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
4 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
4kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10550001 1 kg Plastflaske 1kg
10335790 250 g Plastflaske 250g
10753831 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10020900 4 kg Plastflaske 4kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10550001 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108510010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.00 DKK
    378.65 DKK / 1kg
    Spare 77.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-11-8 | C2H3ClO2 | 94,5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-11-8
Molekylær formel C2H3ClO2
Molekylvægt (g/mol) 94.5
MDL nummer MFCD00002683
InChI nøgle FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
PubChem CID 300
ChEBI CHEBI:27869
IUPAC navn 2-chloreddikesyre
SMIL C(C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetic acid
Navn note 99%
Oplysninger om nedbrydning 250 °C
Smeltepunkt 61,0 °C til 63,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.5800g/mL
Kogepunkt 189,0 °C
Flammepunkt 126 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel ClCH2CO2H
Mængde 1 kg
Beilstein 02, 194
Merck Index 15, 2112
Specifik vægtfylde 1.58
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, kloroform, ether
Viskositet 1.29 Pas (100 °C)
Formel vægt 94.5
Damptryk 0,75 mmHg ved 20 °C
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinske flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.