Få mere at vide
Chloroacetic Acid-13C2, TRC
Artikelnummer. 30006618
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006618 100 mg
18072720 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30006618 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC363367100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1839-15-2
Molekylær formel 13C2H3ClO2
Molekylvægt (g/mol) 96.48
Synonym Monochloroacetic Acid-13C2, NSC 142-13C2, NSC 42970-13C2;
IUPAC navn 2-chloroacetic acid
SMIL O[13C]([13C]([H])([H])Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetic Acid-13C2
Renhedsgrad noter GC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
Formel vægt 95.9889
Procent renhed >95%