Få mere at vide
2-kloracetamidin hydrochlorid, 96%
Artikelnummer. 11492597
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492597 5 g 5g
11482597 1 g 1g
11402607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14835.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    744.04 DKK
    669.65 DKK / 5g
    Spare 74.39 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10300-69-3 | C2H6Cl2N2 | 128,98 g/mol
Chloracetamidinhydrochlorid bruges som en generel farmakofor til at afgrænse karakteristika for amidinotransferase-superfamilien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Chloroacetamidinhydrochlorid bruges som en generel farmakofor
til at afgrænse karakteristika for amidinotransferase-superfamilien.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10300-69-3
Molekylær formel C2H6Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 128.98
MDL nummer MFCD00053013
InChI nøgle GUPOZVHRTJYZCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetamidine hydrochloride, 2-chloroacetimidamide hydrochloride, 2-chloroethanimidamide hydrochloride, 2-chloroacetamidine hydrochloride, 2-chloroacetamidine hcl, 2-chloroacetamidine monohydrochloride, 2-chloroacetamidinehydrochloride, ethanimidamide, 2-chloro-, monohydrochloride, chloracetamidine hydrochloride, chloroacetamidinehcl
PubChem CID 2776957
IUPAC navn 2-chlorethanimidamid;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NC(=N)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetamidine hydrochloride
Smeltepunkt 97 °C til 103 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3678354
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 129
Procent renhed 96%