Få mere at vide
Chloracetamidinhydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402607
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11402607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14835.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10300-69-3 | C2H6Cl2N2 | 128.98 g/mol
Chloracetamidinhydrochlorid bruges som en generel farmakofor til at afgrænse karakteristika for amidinotransferase-superfamilien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Chloroacetamidinhydrochlorid bruges som en generel farmakofor
til at afgrænse karakteristika for amidinotransferase-superfamilien.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10300-69-3
Molekylær formel C2H6Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 128.98
MDL nummer MFCD00053013
InChI nøgle GUPOZVHRTJYZCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetamidine hydrochloride, 2-chloroacetimidamide hydrochloride, 2-chloroethanimidamide hydrochloride, 2-chloroacetamidine hydrochloride, 2-chloroacetamidine hcl, 2-chloroacetamidine monohydrochloride, 2-chloroacetamidinehydrochloride, ethanimidamide, 2-chloro-, monohydrochloride, chloracetamidine hydrochloride, chloroacetamidinehcl
PubChem CID 2776957
IUPAC navn 2-chlorethanimidamid;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NC(=N)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetamidine hydrochloride
Smeltepunkt 97°C to 103°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3678354
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 129
Procent renhed 96%