Få mere at vide
Chloroacetaldehyde Sodium Bisulfite, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroacetaldehyde Sodium Bisulfite |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5ClO4S.Na/c3-1-2(4)8(5,6)7;/h2,4H,1H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 181.9417 |