Få mere at vide
Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal, TRC
Artikelnummer. 30356726
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30356726 1 g
1 options
Artikelnummer. 30356726 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2927851G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal
CAS 621-62-5
Molekylær formel C6H13ClO2
Mængde 1 g
Synonym 1-Diethoxy-2-chloro-1 Ethane, Chloro-acetaldehyde Diethyl Acetal, 1-Chloro-2,2-diethoxyethane, 2-Chloro-1 1-Diethoxyethane, 2-Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal, Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal, Chloroethanal Diethyl Acetal, Diethoxyethyl Chloride, Monochloroacetaldehyde Diethyl Acetal, NSC 8436
InChI formel InChI=1S/C6H13ClO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
SMIL CCOC(CCl)OCC
IUPAC navn 2-chloro-1,1-diethoxyethane
Molekylvægt (g/mol) 152.62
Formel vægt 152.0604