Få mere at vide
Kloracetaldehyd Diethylacetal, TRC
Artikelnummer. 30353292
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30353292 10 g
1 options
Artikelnummer. 30353292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC29278510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal
CAS 621-62-5
Molekylær formel C6H13ClO2
Mængde 10 g
Synonym 1-Diethoxy-2-chloro-1 Ethane, Chloro-acetaldehyde Diethyl Acetal, 1-Chloro-2,2-diethoxyethane, 2-Chloro-1 1-Diethoxyethane, 2-Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal, Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal, Chloroethanal Diethyl Acetal, Diethoxyethyl Chloride, Monochloroacetaldehyde Diethyl Acetal, NSC 8436
InChI formel InChI=1S/C6H13ClO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
SMIL CCOC(CCl)OCC
IUPAC navn 2-chlor-1,1-diethoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 152.62
Formel vægt 152.0604