Få mere at vide
Klor (triphenylfosfin) guld (I), TRC
Artikelnummer. 30366978
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30366978 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30366978 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38130050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloro(triphenylphosphine)gold(I)
CAS 14243-64-2
Molekylær formel C18H15AuClP
Mængde 50 mg
Synonym Chloro(triphenylphosphine)gold, (Triphenylphosphine)gold Chloride, (Triphenylphosphine)gold Monochloride, (Triphenylphosphine)gold(1+) Monochloride, (Triphenylphosphine)gold(I) Chloride, AuPPh3Cl, NSC 306388, SKF 40738, Triphenylphosphine Gold Chloride Complex ((C6H5)3P.AuCl), Triphenylphosphineaurous Chloride, Triphenylphosphinechlorogold
InChI formel InChI=1S/C18H15P.Au.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;;1H/q;+1;/p-1
SMIL [Cl-].[Au+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn guld(1+); triphenylfosfan; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 494.71
Formel vægt 494.0265