Få mere at vide
Chloro(triphenylphosphine)gold(I), 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31088597
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31088597 5 g
31077699 25 g
31084547 1 g
31082900 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31088597 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1207285g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloro(triphenylphosphine)gold(I)
CAS 14243-64-2
Molekylær formel C18H15AuClP
MDL nummer MFCD00009588
Mængde 5 g
SMIL [Au]Cl.P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 494.71
Procent renhed 98%