missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chloro(triethylphosphine)gold, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloro(triethylphosphine)gold |
| CAS | 15529-90-5 |
| Molekylær formel | C6H15AuClP |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (Triethylphosphine)gold chloride, NSC 313981, SKF 36914, Triethylphosphine gold(I) chloride, Triethylphosphine-gold chloride complex, Triethylphosphineaurous chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15P.Au.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;;/h4-6H2,1-3H3;;1H/q;+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].[Au+].CCP(CC)CC |
| IUPAC navn | gold(1+);triethylphosphane;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 350.58 |
| Formel vægt | 350.0265 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?