missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chloro(triethylphosphine)gold, TRC

Artikelnummer. 30355403
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355403 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355403 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC552990500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chloro(triethylphosphine)gold
CAS 15529-90-5
Molekylær formel C6H15AuClP
Mængde 500 mg
Synonym (Triethylphosphine)gold chloride, NSC 313981, SKF 36914, Triethylphosphine gold(I) chloride, Triethylphosphine-gold chloride complex, Triethylphosphineaurous chloride
InChI formel InChI=1S/C6H15P.Au.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;;/h4-6H2,1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
SMIL [Cl-].[Au+].CCP(CC)CC
IUPAC navn gold(1+);triethylphosphane;chloride
Molekylvægt (g/mol) 350.58
Formel vægt 350.0265
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.