missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chloro-sibutramine hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30363393
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363393 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363393 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3701505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chloro-sibutramine hydrochloride
CAS 84485-08-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17 H25 Cl2 N . Cl H
Mængde 5 mg
Synonym 1-(1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclobutyl)-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H25Cl2N.ClH/c1-12(2)10-16(20(3)4)17(8-5-9-17)13-6-7-14(18)15(19)11-13;/h6-7,11-12,16H,5,8-10H2,1-4H3;1H
SMIL Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)c(Cl)c2
IUPAC navn 1-[1-(3,4-dichlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethyl-butan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 350.75
Formel vægt 349.1131
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.