Få mere at vide
Chloro-sibutramine hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloro-sibutramine hydrochloride |
| CAS | 84485-08-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17 H25 Cl2 N . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-(1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclobutyl)-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25Cl2N.ClH/c1-12(2)10-16(20(3)4)17(8-5-9-17)13-6-7-14(18)15(19)11-13;/h6-7,11-12,16H,5,8-10H2,1-4H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)c(Cl)c2 |
| IUPAC navn | 1-[1-(3,4-dichlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethyl-butan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 350.75 |
| Vis mere |