Få mere at vide
Chloro(methyl)diphenylsilane, 97%
Artikelnummer. 11376816
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376816 10 g 10g
11386816 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04162.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 144-79-6 | C13H13ClSi | 232.78 g/mol
Chloro(methyl)diphenylsilan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Chloro(methyl)diphenylsilane bruges i agrokemiske
, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke baser. Uforeneligt med fugt og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-79-6
Molekylær formel C13H13ClSi
Molekylvægt (g/mol) 232.78
MDL nummer MFCD00000498
InChI nøgle OJZNZOXALZKPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro methyl diphenylsilane, methyldiphenylchlorosilane, chloromethyldiphenylsilane, silane, chloromethyldiphenyl, chlorodiphenylmethylsilane, diphenylmethylchlorosilane, methyldiphenylsilyl chloride, dpmscl, chloro-methyl-diphenyl-silane, benzene, 1,1'-chloromethylsilylene bis
PubChem CID 67349
IUPAC navn chlor-methyl-diphenylsilan
SMIL C[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kogepunkt 294°C to 295°C
Kemisk navn eller materiale Chloro(methyl)diphenylsilane
Mængde 10 g
FN nummer UN2987
Beilstein 2937445
Flammepunkt 141°C (285°F)
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 232.79
Procent renhed 97%
Lugt Irritating
Brydningsindeks 1.574
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.104