missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
β-Chloro-L-alanine, MedChemExpress
Beskrivelse
β-Chloro-L-alanine is a bacteriostatic amino acid analog which inhibits a number of enzymes, including threonine deaminase and alanine racemase.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | β-Chloro-L-alanine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2731-73-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C3H6ClNO2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | L-β-Chloroalanine |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 30 mg/mL (242.84 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?