Få mere at vide
Klor(diethyl)fosfin
Artikelnummer. 15461167
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15461167 5 g 5g
15451167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030204.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 686-69-1 | C4H10ClP | 124,548 g/mol
Klor(diethyl)phosphin anvendes som reagens. Det bruges som kemiske og organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 686-69-1
Molekylær formel C4H10ClP
Molekylvægt (g/mol) 124.548
MDL nummer MFCD00013621
InChI nøgle INJBDKCHQWVDGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodiethylphosphine, diethylchlorophosphine, chloro diethyl phosphine, phosphinous chloride, diethyl, pubchem6480, chloro diethyl phosphane, acmc-1avkn, diethylphosphinous chloride, diethylphosphinous chloride #, chlorodiethyl phosphine
PubChem CID 69639
IUPAC navn chlor(diethyl)phosphan
SMIL CCP(CC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloro(diethyl)phosphine
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.023 g/mL
Kogepunkt 131 °C til 132 °C
Flammepunkt 18 °C (66 °F)
Lineær formel (C2H5)2PCl
Brydningsindeks 1.475
Mængde 5 g
FN nummer UN2845
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Reagerer voldsomt.
Formel vægt 124.55
Fysisk form Væske