Få mere at vide
Klor(diethyl)fosfin, 95%
Artikelnummer. 10255771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10255771 1 g Glasflaske 1g
10206923 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10255771 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 350310010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    679.86 DKK
    612.65 DKK / 1g
    Spare 67.21 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 686-69-1 | C4H10ClP | 124,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 686-69-1
Molekylær formel C4H10ClP
Molekylvægt (g/mol) 124.55
MDL nummer MFCD00013621
InChI nøgle INJBDKCHQWVDGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodiethylphosphine, diethylchlorophosphine, chloro diethyl phosphine, phosphinous chloride, diethyl, pubchem6480, chloro diethyl phosphane, acmc-1avkn, diethylphosphinous chloride, diethylphosphinous chloride #, chlorodiethyl phosphine
PubChem CID 69639
IUPAC navn chlor(diethyl)phosphan
SMIL CCP(CC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloro(diethyl)phosphine
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0230g/mL
Kogepunkt 131,0 °C til 132,0 °C
Flammepunkt 18 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3CH2)2PCl
Brydningsindeks 1,4740 til 1,4760
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.023
Formel vægt 124.55
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloro(diethyl)phosphine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.