Få mere at vide
Chlor(cyclopentadienyl)bis(triphenylphosphin)ruthenium(II)ethanoladdukt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497205
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497205 5 g 5g
15487205 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497205 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046430.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32993-05-8 | C43H41ClOP2Ru | 772.27 g/mol
Cyclopentadienylbis(triphenylphosphin)rutheniumchlorid bruges som en effektiv transferhydrogeneringskatalysator. Det bruges til dannelse af indoler, isoquinoliner og quinoliner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32993-05-8
Molekylær formel C43H41ClOP2Ru
Molekylvægt (g/mol) 772.27
MDL nummer MFCD00075004
InChI nøgle YKZUFRITHQLOHK-UHFFFAOYSA-M
Synonym bis triphenylphosphine chloro cyclopentadienylruthenium, chlorocyclopentadienylbis triphenylphosphine ruthenium ii 095h
PubChem CID 132285030
SMIL Cl[Ru++].CCO.c1cccc1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloro (cyclopentadienyl)bis (triphenylphosphine)ruthenium (II) ethanol adduct
Smeltepunkt 135°C (decomposition)
Farve Orange
Mængde 5 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn Chlor(cyclopentadienyl)bis(triphenylphosphin)ruthenium(II)ethanoladdukt
Formel vægt 772.27
Fysisk form Krystallinsk fast stof