Få mere at vide
Chlor(crotyl)(tri-tert-butylphosphin)palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417355
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417355 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15417355 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046962.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1334497-00-5
Chlor(crotyl)(tri-tert-butylphosphin)palladium(II) bruges også i CC-kobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloro(crotyl)(tri-tert-butylphosphine)palladium(II)
CAS 1334497-00-5
Farve Gul
MDL nummer MFCD25372547
Mængde 1 g
Synonym PdCl(crotyl)(PtBu3)
Opløselighedsinformation It is insoluble in water.
Formel vægt 400.3
Fysisk form Pulver