Få mere at vide
Klorchlorthalidon, TRC
Artikelnummer. 30135436
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135436 25 mg
30132935 100 mg
30008908 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135436 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC42752025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16289-13-7
Molekylær formel C14 H9 Cl2 N O2
Molekylvægt (g/mol) 294.13
Synonym 1H-Isoindol-1-one, 3-(3,4-dichlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-, Phthalimidine, 3-(3,4-dichlorophenyl)-3-hydroxy- (7CI,8CI), (3RS)-3-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxy-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxy-isoindolin-1-one
IUPAC navn 3-(3,4-dichlorophenyl)-3-hydroxy-2H-isoindol-1-one
SMIL OC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)c(Cl)c3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale chloro-Chlorthalidone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl2NO2/c15-11-6-5-8(7-12(11)16)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)
Formel vægt 293.001
Procent renhed >95%