Få mere at vide
Chlor(chlormethyl)dimethylsilan, 98 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965931 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11965931 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 11965931 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434021000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1719-57-9 | C3H8Cl2Si | 143.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloro(chloromethyl)dimethylsilane
CAS 1719-57-9
Farve Farveløs til halm
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 114.0°C
Flammepunkt 21°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C3H8Cl2Si
Lineær formel ClCH2Si(CH3)2Cl
Brydningsindeks 1.4360 to 1.4380
MDL nummer MFCD00000875
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 1.08
Synonym chloro chloromethyl dimethylsilane, chloromethyl dimethylchlorosilane, chloromethyldimethylchlorosilane, silane, chloro chloromethyl dimethyl, cmdmcs, chloro cholromethyl dimethylsilane, ch3 2sicl ch2cl, chloromethylchlorodimethylsilane, dimethylchloromethylchlorosilane, chloro chloromethyl-dimethylsilane
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
InChI nøgle ITKVLPYNJQOCPW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(Cl)CCl
IUPAC navn chlor-(chlormethyl)-dimethylsilan
Molekylvægt (g/mol) 143.08
PubChem CID 74393
Formel vægt 143.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske