Få mere at vide
Klor(2-dicyclohexylfosfin-2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl)[2-(2-aminoethylphenyl)]palladium(II), TRC
Artikelnummer. 30366937
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30366937 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30366937 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC60220050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl)[2-(2-aminoethylphenyl)]palladium(II)
CAS 1028206-58-7
Molekylær formel C26 H35 O2 P . C8 H10 N . C5 H12 O . Cl . Pd
Mængde 50 mg
Synonym (SP-4-4)-[2-[2-(Amino-κN)ethyl]phenyl-κC]chloro[dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine-κP]palladium, Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)[2-(2-aminoethylphenyl)]palladium(II) - methyl-t-butyl ether adduct, SPhos Palladacycle
InChI formel InChI=1S/C26H35O2P.C8H10N.C5H12O.ClH.Pd/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)6-4;;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;1-4H,6-7,9H2;1-4H3;1H;/q;;;;+1/p-1
SMIL [Cl-].[Pd+].COc1cccc(OC)c1c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4.COC(C)(C)C.NCCc5cccc[c]5
IUPAC navn 2-(cyclohexatrienyl)ethanamin; dicyclohexyl-[2-(2,6-dimethoxyphenyl)phenyl]fosfan; 2-methoxy-2-methylpropan; palladium(1+); chlorid
Molekylvægt (g/mol) 760.721
Formel vægt 759.28