Få mere at vide
Klor(2-dicyclohexylfosfin-2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl)[2-(2-aminoethylphenyl)]palladium(II), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl)[2-(2-aminoethylphenyl)]palladium(II) |
| CAS | 1028206-58-7 |
| Molekylær formel | C26 H35 O2 P . C8 H10 N . C5 H12 O . Cl . Pd |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (SP-4-4)-[2-[2-(Amino-κN)ethyl]phenyl-κC]chloro[dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine-κP]palladium, Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)[2-(2-aminoethylphenyl)]palladium(II) - methyl-t-butyl ether adduct, SPhos Palladacycle |
| InChI formel | InChI=1S/C26H35O2P.C8H10N.C5H12O.ClH.Pd/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)6-4;;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;1-4H,6-7,9H2;1-4H3;1H;/q;;;;+1/p-1 |
| SMIL | [Cl-].[Pd+].COc1cccc(OC)c1c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4.COC(C)(C)C.NCCc5cccc[c]5 |
| IUPAC navn | 2-(cyclohexatrienyl)ethanamin; dicyclohexyl-[2-(2,6-dimethoxyphenyl)phenyl]fosfan; 2-methoxy-2-methylpropan; palladium(1+); chlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 760.721 |
| Formel vægt | 759.28 |