Få mere at vide
Chloro 2,3,5-Tri-O-p-chlorobenzoyl-Beta-D-ribofuranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloro 2,3,5-Tri-O-p-chlorobenzoyl-beta-D-ribofuranoside |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H18Cl4O7/c27-17-7-1-14(2-8-17)24(31)34-13-20-21(36-25(32)15-3-9-18(28)10-4-15)22(23(30)35-20)37-26(33)16-5-11-19(29)12-6-16/h1-12,20-23H,13H2/t20-,21-,22-,23-/m1/s1 |
| Formel vægt | 581.98 |