missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chloro 2,3,5-Tri-O-p-chlorobenzoyl-a-D-ribofuranoside, TRC

Artikelnummer. 30351253
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351253 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351253 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC421725100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chloro 2,3,5-Tri-O-p-chlorobenzoyl-alpha-D-ribofuranoside
CAS 125598-74-5
Molekylær formel C26 H18 Cl4 O7
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H18Cl4O7/c27-17-7-1-14(2-8-17)24(31)34-13-20-21(36-25(32)15-3-9-18(28)10-4-15)22(23(30)35-20)37-26(33)16-5-11-19(29)12-6-16/h1-12,20-23H,13H2/t20-,21-,22-,23+/m1/s1
SMIL Cl[C@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccc(Cl)cc2)[C@@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)[C@H]1OC(=O)c4ccc(Cl)cc4
IUPAC navn [(2R,3R,4R,5R)-5-chloro-3,4-bis[(4-chlorobenzoyl)oxy]oxolan-2-yl]methyl 4-chlorobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 584.23
Formel vægt 581.9807
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.