Få mere at vide
chlor(1,5-hexadien)rhodium(I)dimer, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10431723 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10431723 250 mg Glasflaske 250mg
10046172 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10431723 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377922500
Kemiske identifikatorer
CAS 32965-49-4
Molekylær formel C12H20Cl2Rh2
Molekylvægt (g/mol) 441.02
MDL nummer MFCD00064595
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale chloro(1, 5-hexadiene)rhodium(I) dimer
Smeltepunkt 118.0°C to 120.0°C
Farve Gylden
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 441.02
Fysisk form Krystallinsk pulver