Få mere at vide
Klor(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)-dimer
Beskrivelse
Det er en meget brugt forløber for homogene katalysatorer. Dette er en chiral katalysator, der er i stand til asymmetrisk at hydrogenere visse prochirale alkener. Chlor(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)-dimer anvendes også i syntesen af andre metalligander til brug i katalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer |
| Smeltepunkt | 243 °C (dekomponering) |
| Farve | Gul til Orange |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 250 mg |
| Følsomhed | Luftfølsom; Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform, dichlorothan og methanol; Sparsomt opløseligt i de fleste almindelige opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 493.08 |
| Fysisk form | Krystallinsk |