Få mere at vide
Klor(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)-dimer, min. 40,8% Rh
Artikelnummer. 10266600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10266600 500 mg Glasflaske 500mg
10492845 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10266600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211305000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12092-47-6 | C16H24Cl2Rh2 | 493,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12092-47-6
Molekylær formel C16H24Cl2Rh2
Molekylvægt (g/mol) 493.08
MDL nummer MFCD00012415
InChI nøgle QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
Synonym chloro 1,5-cyclooctadiene rhodium i dimer, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; dichloride, bis 1,5-cyclooctadiene dirhodium i dichloride, 1,5-cyclooctadiene rhodium chloride dimer, ccris 5036, di-?-chlorobis 1,2,5,6-?-1,5-cyclooctadiene diiridium, rhodium-1,5-cyclooctadiene chloride, 1,5-cyclooctadiene-iridium i chloride dimer, chloro 1,5-cyclooctadiene iridium i dimer
PubChem CID 6436379
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien;rhodium;dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloro(1, 5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Navn note min. 40.8% Rh
Smeltepunkt 256.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.34g/L
Formel vægt 493.08
Procent renhed ≥40.8% (RH)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller