Få mere at vide
Klor(1,5-cyclooctadien) (pentamethylcyclopentadienyl) ruthenium(II)
Artikelnummer. 15447315
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447315 250 mg 250mg
15437315 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447315 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046803.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 92390-26-6 | C18H27ClRu | 379,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92390-26-6
Molekylær formel C18H27ClRu
Molekylvægt (g/mol) 379.93
MDL nummer MFCD07369035
InChI nøgle RSZMVRFBKKVJKS-PHFPKPIQSA-M
IUPAC navn Klor(1,5-cyclooctadien) (pentamethylcyclopentadienyl) ruthenium(II)
SMIL Cl[Ru++].C1C\C=C/CC\C=C/1.Cc1c(C)c(C)c(C)c1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Smeltepunkt 143 °C til 147 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3395
Synonym Pentamethylcyclopentadienyl(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride; RuCl(cod)Cp
Formel vægt 379.94
Fysisk form Krystallinsk fast stof