Få mere at vide
Klor(1,5-cyclooctadien) (pentamethylcyclopentadienyl) ruthenium(II)
Artikelnummer. 15437315
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15437315 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15437315 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046803.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 92390-26-6 | C18H27ClRu | 379,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92390-26-6
Molekylær formel C18H27ClRu
Molekylvægt (g/mol) 379.93
MDL nummer MFCD07369035
InChI nøgle RSZMVRFBKKVJKS-PHFPKPIQSA-M
IUPAC navn Chlor(1,5-cyclooctadien)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
SMIL Cl[Ru++].C1C\C=C/CC\C=C/1.Cc1c(C)c(C)c(C)c1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Smeltepunkt 143°C to 147°C
Farve Brun-Gul
Mængde 1 g
FN nummer UN3395
Synonym Pentamethylcyclopentadienyl(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride; RuCl(cod)Cp*
Formel vægt 379.94
Fysisk form Krystallinsk fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sikkerhedssætning
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloro(pentamethylcyclopentadienyl)(cyclo octadiene) ruthenium(II)