Få mere at vide
klor(1,5-cyclooctadien)iridium(I)-dimer
Artikelnummer. 10098691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10098691 250 mg Glasflaske 250mg
10704104 1 g Glasflaske 1g
11955831 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10098691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363962500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    985.09 DKK
    886.65 DKK / 250mg
    Spare 98.44 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12112-67-3 | C16H24Cl2Ir2 | 671,70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12112-67-3
Molekylær formel C16H24Cl2Ir2
Molekylvægt (g/mol) 671.70
MDL nummer MFCD00012414
InChI nøgle ZFOUDQNHNLDNLD-MIXQCLKLSA-L
Synonym chloro 1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, bis 1,5-cyclooctadiene diiridium i dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; dichloride, iridium, di-.mu.-chlorobis 1,2,5,6-.eta.-1,5-cyclooctadiene di, ir2cl2 cod 2, chloro-1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium 1+
PubChem CID 6436381
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien;iridium;dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ir+].[Ir+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale chloro(1, 5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Smeltepunkt 190.0°C
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 671.68
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.