Få mere at vide
Klor(1,5-cyclooctadien)iridium(I)-dimer, Ir 57,2%
Beskrivelse
Chloro(1,5-cyclooctadien)iridium(I)-dimer anvendes i vid udstrækning som en forløber for andre iridiumkomplekser, som finder anvendelse i homogen katalyse som carbonylering, hydrosilylering, hydrofomylering, asymmetriske allyliske substitutioner, metatese og chirale katalysereaktioner. Det er involveret i fremstillingen af Crabtrees katalysator, som bruges til hydrogenering og hydrogenoverførselsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloro(1, 5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer |
| Smeltepunkt | 190 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 0.25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform og toluen. Let opløselig i acetone og alkohol. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 671.71 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer