missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chlormidazole Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlormidazole Hydrochloride |
| CAS | 74298-63-8 |
| Molekylær formel | C15H14Cl2N2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-methyl-1H-benzimidazole Hydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-methyl-1H-benzimidazole Monohydrochloride, 1-(p-Chlorobenzyl)-2-methyl-benzimidazole Hydrochloride, Diamyceline, Futrican, H 115 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13ClN2.ClH/c1-11-17-14-4-2-3-5-15(14)18(11)10-12-6-8-13(16)9-7-12;/h2-9H,10H2,1H3;1H |
| SMIL | CCNCCCNCc1c(O)c2c(cccc2)nc1 |
| IUPAC navn | 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-methylbenzimidazole;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.19 |
| Formel vægt | 292.0534 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?