Få mere at vide
Chlormezanon, TRC
Artikelnummer. 30361419
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30361419 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30361419 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC60201525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlormezanone
CAS 80-77-3
Molekylær formel C11 H12 Cl N O3 S
Mængde 25 mg
Synonym Chlormezanone, 4H-1,3-Thiazin-4-one, 2-(4-chlorophenyl)tetrahydro-3-methyl-, 1,1-dioxide, 4H-1,3-Thiazin-4-one, 2-(p-chlorophenyl)tetrahydro-3-methyl-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), (±)-Chlormezanone, (±)-Fenarol, 2-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-4-metathiazanone-1,1-dioxide, 2-(p-Chlorophenyl)-3-methyl-1,3-perhydrothiazin-4-one 1,1-dioxide, 2-(p-Chlorophenyl)tetrahydro-3-methyl-4H-1,3-thiazin-4-one 1,1-dioxide, 2-(p-Chlorphenyl)-3-methyl-1,3-perhydrothiazin-4-on-1,1-dioxide, Alinam, Banabin-Sintyal, Chlormethazanone, Chlormethazone, Dichloromezanone, Fenarol, Lobak, Mio-Sed, Muskel Trancopal, NSC 169108, Phenarol, Rexan, Rilansyl, Rilaquil, Rilasol, Rilassol, Supotran, Suprotran, Tanafol, Trancopal, Trancote, Transanate, dl-Chlormezanone
InChI formel InChI=1S/C11H12ClNO3S/c1-13-10(14)6-7-17(15,16)11(13)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,11H,6-7H2,1H3
SMIL CN1C(c2ccc(Cl)cc2)S(=O)(=O)CCC1=O
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)-3-methyl-1,1-dioxo-1,3-thiazinan-4-one
Molekylvægt (g/mol) 273.74
Formel vægt 273.0226