Få mere at vide
Chlormezanon, Mikromol™
Artikelnummer. 17901036
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17901036 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17901036 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0017.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Chlormezanon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlormezanone
CAS 80-77-3
Analyt- eller komponentnavne Chlormezanone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H12 Cl N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Chlormezanone
InChI formel InChI=1S/C11H12ClNO3S/c1-13-10(14)6-7-17(15,16)11(13)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,11H,6-7H2,1H3
SMIL CN1C(c2ccc(Cl)cc2)S(=O)(=O)CCC1=O
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)-3-methyl-1,1-dioxo-1,3-thiazinan-4-one
Molekylvægt (g/mol) 273.74
Mængde 250 mg
Formel vægt 273,0226 g/mol