Få mere at vide
Chlormezanone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438256
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16438256 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16438256 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0353100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
MedChemExpress Chlormezanone resembles benzodiazepine. The action of Chlormezanone is similar to benzodiazepine-type agents. Chlormezanone is used as an anxiolytic and a muscle relaxant.
Chlormezanone resembles benzodiazepine. The action of Chlormezanone is similar to benzodiazepine-type agents. Chlormezanone is used as an anxiolytic and a muscle relaxant.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlormezanone
Fysisk form Solid
CAS 80-77-3
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H12ClNO3S
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (365.31 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(CC1)N(C)C(C2=CC=C(Cl)C=C2)S1(=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 273.74
Formel vægt 273.74
Procent renhed 99.71%