Få mere at vide
Chlormezanon, LoGiCal
Artikelnummer. 30462380
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462380 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462380 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0017.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlormezanone
CAS 80-77-3
Analyt- eller komponentnavne Chlormezanone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H12 Cl N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Chlormezanone, 2-(4-Chlorophenyl)tetrahydro-3-methyl-4H-1,3-thiazin-4-one-1,1-dioxide, (±)-Fenarol, 2-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-4-metathiazanone-1,1-dioxide, Alinam, Banabin-Sintyal, Chlormethazanone, Chlormethazone, Chlormezanone, Dichloromezanone, Fenarol, Lobak, Mio-Sed, Muskel Trancopal, NSC 169108, Phenarol, Rexan, Rilansyl, Rilaquil, Rilasol, Rilassol, Supotran, Suprotran, Tanafol, Trancopal, Trancote, Transanate
InChI formel InChI=1S/C11H12ClNO3S/c1-13-10(14)6-7-17(15,16)11(13)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,11H,6-7H2,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL CN1C(c2ccc(Cl)cc2)S(=O)(=O)CCC1=O
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)-3-methyl-1,1-dioxo-1,3-thiazinan-4-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 273.74
Mængde 10 mg
Formel vægt 273,0226 g/mol