Få mere at vide
Chlormezanon, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlormezanone |
| CAS | 80-77-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlormezanone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C11 H12 Cl N O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Chlormezanone, 2-(4-Chlorophenyl)tetrahydro-3-methyl-4H-1,3-thiazin-4-one-1,1-dioxide, (±)-Fenarol, 2-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-4-metathiazanone-1,1-dioxide, Alinam, Banabin-Sintyal, Chlormethazanone, Chlormethazone, Chlormezanone, Dichloromezanone, Fenarol, Lobak, Mio-Sed, Muskel Trancopal, NSC 169108, Phenarol, Rexan, Rilansyl, Rilaquil, Rilasol, Rilassol, Supotran, Suprotran, Tanafol, Trancopal, Trancote, Transanate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12ClNO3S/c1-13-10(14)6-7-17(15,16)11(13)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CN1C(c2ccc(Cl)cc2)S(=O)(=O)CCC1=O |
| Vis mere |