Få mere at vide
R&D Systems™ Chlormezanone
Beskrivelse
Chlormezanone is a anxiolytic and skeletal muscle relaxant that acts at the benzodiazepine site of GABAA receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Chlorophenyl)tetrahydro-3-methyl-4H-1,3-thiazin-4-one-1,1-dioxide |
| CAS | 80-77-3 |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Mål | GABA-A Receptor Benzodiazepines |
| Molekylær formel | C11H12ClNO3S |
| Renhed | 0.99 |